Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 cartridge | Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck Life Science S.r.l. | 658,00 € |
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
JA.13
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Milli-Q®
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature purified water (Elix®)
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
General description
Questa cartuccia IPAK Quanta® per la purificazione finale dell′acqua Elix® contiene l′innovativa matrice a scambio ionico IQnano™, in grado di ridurre a livello di tracce il tenore degli ioni, e carbone attivo sintetico di elevata qualità per l′eliminazione dei contaminanti organici in tracce.
In combinazione con la cartuccia IPAK Meta® per la purificazione finale dell′acqua Elix® (IPAKMETEX), consente di produrre acqua ultrapura (Tipo 1) per le applicazioni di laboratorio più sensibili.
In combinazione con la cartuccia IPAK Meta® per la purificazione finale dell′acqua Elix® (IPAKMETEX), consente di produrre acqua ultrapura (Tipo 1) per le applicazioni di laboratorio più sensibili.
Application
- Per i sistemi per la produzione di acqua ultrapura Milli-Q® IQ/EQ 7000 e IQ 7003/05/10/15 alimentati con acqua Elix®
- Consente l′erogazione di acqua ultrapura (Tipo 1) adatta per applicazioni sensibili
Features and Benefits
- Il tag e-Sure consente la connessione RFID con il sistema assicurando un monitoraggio dello stato dei consumabili, una gestione dei dati (data management) e una completa tracciabilità senza sforzo.
- Corredata di tappo di drenaggio che consente di rimuovere l′acqua in eccesso, riducendo il peso della cartuccia esausta al momento dello smaltimento.
- Il 78% dei fornitori dei componenti ha conseguito la certificazione ISO 14001 per il proprio Sistema di gestione ambientale.
Legal Information
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?