Vai a
IPAKMETEX
Cartuccia IPAK Meta® per la purificazione finale di acqua purificata Elix®
For Milli-Q® IQ/EQ 7000 ultrapure water systems fed by Elix® pure water. This product replaces IPAKMETA1.
greener alternative
Alternativa più ecologica
Sinonimo/i:
Cartuccia IPAK Meta per acqua Elix
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 cartridge
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
568,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
JA.13
568,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Milli-Q®
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature purified water (Elix®)
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7000
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
General description
Continuiamo a dimostrare la nostra dedizione nei confronti di un futuro sostenibile esplorando nuove modalità per migliorare i prodotti del nostro portafoglio. Recentemente abbiamo rivisto l'attuale linea di cartucce di purificazione al fine di identificare le opportunità più significative per minimizzare l'impatto ambientale senza alcun compromesso in termini di prestazioni. Questo prodotto ha beneficiato di un′ottimizzazione della miscela di resine, del confezionamento e della gestione del fine vita. Per questo, viene classificato come prodotto “Alternativa verde” nell′ambito della categoria dei prodotti reingegnerizzati. Prendete visione del profilo DfS per la nuova cartuccia IPAK Meta® per l′acqua Elix®.
Questa cartuccia IPAK Meta® per la purificazione finale dell′acqua Elix® contiene la resina a scambio ionico a letto misto Jetpore® per rimuovere gli ioni in tracce dall′acqua d′alimentazione Elix®.
In combinazione con la cartuccia IPAK Quanta® per la purificazione finale dell′acqua Elix® (IPAKQUAEX), consente di produrre acqua ultrapura (Tipo 1) per le applicazioni di laboratorio più sensibili.
Application
  • Per i sistemi per la produzione di acqua ultrapura Milli-Q® IQ/EQ 7000 alimentati con acqua Elix®
  • Consente l′erogazione di acqua ultrapura (Tipo 1) adatta per applicazioni sensibili
Features and Benefits
  • Il tag e-Sure consente la connessione RFID con il sistema assicurando un monitoraggio dello stato dei consumabili, una gestione dei dati (data management) e una completa tracciabilità senza sforzo.
  • Corredata di tappo di drenaggio che consente di rimuovere l′acqua in eccesso, riducendo il peso della cartuccia esausta al momento dello smaltimento.
  • Il 78% dei fornitori dei componenti ha conseguito la certificazione ISO 14001 per il proprio Sistema di gestione ambientale.
Legal Information
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)