Documenti fondamentali
WMEQ0RKT
Milli-Q
Kit di installazione a muro Milli-Q® EQ
Wall mounting kit for the Q-POD® of Milli-Q® EQ series water purification systems.
Sinonimo/i:
Kit per l’installazione a muro di POD Milli-Q® EQ
Scegli un formato
1 EACH
1.320,00 €
1.320,00 €
Spedizione prevista il15 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
1.320,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
1.320,00 €
Spedizione prevista il15 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Confezionamento
pkg of 1 unit
Compatibilità
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
Descrizione generale
Il kit per il montaggio a muro è un accessorio dei sistemi per la purificazione dell′acqua comprensivo di tutti i componenti necessari per l′opportuna installazione dell′erogatore Q-POD® per i sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-Q® EQ 7000/08/16. Il dispenser può essere installato a muro fino a una distanza di 3 m dal sistema, permettendo di ottimizzare lo spazio in laboratorio.
Questo kit specifico rende ottimale la flessibilità di installazione del sistema. Se il vostro laboratorio cambia, l′assetto del sistema si adatta al vostro laboratorio.
Caratteristiche e vantaggi
  • Risparmio di spazio in laboratorio
  • Facilità di installazione
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany