Documenti
ZIQ7MSKT1
Milli-Q
Kit di installazione multisistema per sistemi Milli-Q® IQ/IX/EQ
Hydraulically connects up to 3 water purification systems to the same storage tank.
About This Item
Codice UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
Caratteristiche
Hydraulic connection up to three purification system units to the same Milli-Q® IQ/IX storage tank
Confezionamento
pkg of 1 kit
Compatibilità
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Descrizione generale
Questo kit di installazione multisistema può collegare fino ad un massimo di 3 unità per la purificazione dell′acqua allo stesso serbatoio di stoccaggio Milli-Q® IQ/IX/EQ. Il kit permette, per esempio, di collegare due sistemi Milli-Q® IQ 7000 per l′acqua ultrapura con un serbatoio Milli-Q® IQ/IX/EQ che viene alimentato da un sistema Milli-Q® IQ/IX 7003/05/10/15.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany