60353
Fosfato di potassio
anhydrous, for luminescence, for molecular biology, BioUltra, ≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
Idrogenofosfato di potassio, Potassio fosfato bibasico, sec.-Fosfato di potassio
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for luminescence
for molecular biology
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥99.0% (T)
Forma fisica
powder or crystals
Impurezze
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
8.7-9.3 (25 °C, 1 M in H2O)
Solubilità
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.20
λ: 280 nm Amax: ≤0.15
Stringa SMILE
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1