Több mint 200 módosítást kínálunk mind a DNS-, mind az RNS-oligonukleotidokhoz és szondákhoz. Az oligókhoz fluoreszcens festékeket tudunk csatolni az 5'-végen, a 3'-végen és a belső pozíciókban. Termékkínálatunkban olyan gyakori festékmódosítók, mint a 6-FAM™, a HEX™ és a TET™, valamint egzotikus módosítások is szerepelnek.
A standard fluoreszcens módosításokon kívül képesek vagyunk Dual-Labeled Probes beleértve a Molecular Beacons, LightCycler® szondákat és Scorpions® szondákat.
Módosítási kategóriák
Foszforotioátok (vagy S-oligók)
A foszforotioátok (vagy S-oligók) a normál DNS egy olyan változata, amelyben az egyik nem áthidaló oxigént kénre cserélik. A belső nukleotidkötés kénezése olyan molekulát hoz létre, amely ellenáll a sejtek nukleáz lebontásának. A kénkötés bevezethető az 5', 3' vagy belső pozícióban.
Minimális hozamgaranciák |
---|
*A garanciák 20 mers vagy hosszabb bázisokra vonatkoznak. A 20 bázisnál rövidebb oligók kevesebb OD-t tartalmaznak. A mikrogrammos mennyiségek kiszámítása 30 μg/OD érték alapján történik. Ha a μg/OD érték kevesebb, mint 30, a bejelentett μg érték arányosan kevesebb lesz. A foszforotioált hozamok a fent megadott értékek 70%-át teszik ki. A szintézis utáni módosítások a fent megadott értékeknél 50%-kal kevesebbet eredményezhetnek.
Szállítási ütemterv |
---|
*A teljes körű címkézési licenccel kapcsolatos információkért kérjük, látogasson el a sigmaaldrich.com/oligolicenses weboldalra.
weboldalra.Az olvasás folytatásához jelentkezzen be vagy hozzon létre egy felhasználói fiókot.
Még nem rendelkezik fiókkal?