PCR Master Mix
PCR reakciócső
Bővebben
- Mi az a PCR vagy RT-PCR mesterkeverék?
- Master Mix alkalmazások
- Master Mix összetevők
- A mesterkeverékek típusai
- Az általános PCR mesterkeverék receptje
- Standard PCR mesterkeverékek
- Nagy hűségű PCR mesterkeverékek
- RT-PCR mesterkeverékek
- RT-PCR mesterkeverékek /a>
- qPCR mesterkeverékek
- Receptált PCR mesterkeverék termékek
Mi az a PCR vagy RT-PCR mesterkeverék?
A PCR mesterkeverék, amelyet néha szuperkeveréknek vagy kész keveréknek is neveznek, a PCR-reagensek optimális koncentrációjú, tételes keveréke, amely elkészíthető és felosztható számos PCR-cső vagy 96 lyukú PCR-lemez között. A mesterkeverék általában DNS-polimerázt, dNTP-ket, MgCl2 -t és puffert tartalmaz. A mesterkeverék használata csökkenti a pipettázást és a szennyeződés kockázatát, kényelmes, időt takarít meg, és megelőzi a keverés esetleges hibáit, így ideális a nagy áteresztőképességű alkalmazásokhoz.
A mesterkeverék lehetővé teszi a kutatók számára, hogy kontrollokat állítsanak be, és a cél-DNS- vagy RNS-templátumok különböző koncentrációit teszteljék anélkül, hogy az enzimek, pufferek, kofaktorok (általában MgCl2), víz és dNTP pontos mennyiségét külön-külön kellene hozzáadniuk minden egyes reakciócsőbe vagy lemezkútba. Ehelyett egyszer kell elkészíteni egy nagy master mixet, amely tartalmazza az összes vagy a legtöbb PCR-reagenseket. A megfelelő mennyiségű mesterkeveréket pipettázni lehet a csövekbe vagy a lemezlyukakba, és kombinálni a reakciók között változó komponensekkel, például a DNS- vagy RNS-templátokkal vagy primerekkel.
A nagyméretű PCR-reakciók 2000 vagy annál több egyedi 25 μl-50 μl-es reakciót tartalmazhatnak. Még egy 20 reakcióból álló tétel esetében is időt takaríthatnak meg a kutatók, csökkenthetik a pipettázási hibákat, és javíthatják a konzisztenciát a mesterkeverékkel. Ezek a keverékek megkerülik, hogy a reagensek teljesen kimaradjanak a reakcióból, és ennek eredményeként hamis negatív eredményt adjanak.
A PCR Master Mix Calculator segítségével megtervezheti a PCR-reakciók egyedi tételének master mix receptjét.
PCR master mix alkalmazások
A PCR master mixeket általában a következő alkalmazásokban használják:
- Nagy áteresztőképességű PCR
- Rutin PCR
A hot start DNS-polimerázt tartalmazó mesterkeverékek ideálisak a következő alkalmazásokhoz:
- Multiplex PCR
- A primer dimerek csökkentése
- Kényelmes, automatizálással kompatibilis, környezeti hőmérsékleten történő beállítás
Az előzetes vizsgálati fázisban lévő laboratóriumok variálhatják a DNS- vagy RNS-templátokat, miközben támaszkodhatnak a többi előkevert komponens kényelmére.
PCR Master Mix komponensek
- Enzim
- Puffer(ek)
- Kofaktor - A magnézium-klorid (MgCl2), a leggyakoribb. Néha MgSO4 -t is használnak bizonyos enzimeknél.
- dNTP
- Primerek
- Template DNS (ha minden minta egységes lesz)
- Nukleázmentes vagy PCR-minőségű víz
A mesterkeverékek típusai
Sok előre elkészített PCR mesterkeverék áll rendelkezésre, amelyek segítenek időt megtakarítani és elkerülni a mérési és arányosítási hibákat.
A legtöbb kereskedelmi forgalomban kapható PCR mesterkeveréket egy adott PCR-típushoz, például hot starthoz vagy csak bizonyos termociklálókkal való kompatibilitáshoz jelölték ki. Ez különösen igaz a valós idejű PCR-re (más néven kvantitatív PCR vagy qPCR), amely olyan termociklálóra támaszkodik, amely a reakció előrehaladását a mesterkeverékben lévő festék fluoreszcenciájának megfelelő alakulása alapján képes érzékelni.
A kereskedelmi mesterkeverékek használat előtt még mindig szükség van némi előkészítésre, akár csak a sablon DNS vagy RNS hozzáadásához. Ezen felül szükség lehet felolvasztásra, hűtésre, PCR minőségű vízzel való hígításra és pipettával vagy centrifugával történő keverésre. Ügyeljen arra, hogy a kísérleti igényeinek és a PCR-beállításoknak megfelelő mesterkeveréket válasszon.
A PCR-hez és a valós idejű PCR-hez számos, különböző eszközökhöz validált mesterkeveréket kínálunk. A praktikus PCR Selection Guide segíthet a megfelelő mesterkeverék vagy a saját keverék elkészítéséhez szükséges összetevők azonosításában. A legkelendőbb PCR mesterkeverékeink közül néhányat PCR stílus szerint is profiloztunk:
Kereskedelmi mesterkeverék elkészítése
Megjegyezzük, hogy ez a tipikus recept keverékenként és az egyes felhasználási módok között változik. Kérjük, olvassa el a mellékelt termékirodalmat az adott mesterkeverék vagy kész keverék elkészítéséhez.
Standard PCR mesterkeverékek
ReadyMix™ Taq PCR reakciókeverék MgCl-velsub>2
AReadyMix™ Taq PCR Reaction Mix egy olyan kész oldat, amely a specifikus primerek és a templát kivételével mindent tartalmaz, ami a PCR-reakcióhoz szükséges. A keverék tartalmazza a kiváló minőségű Taq DNS-polimerázunkat, 99%-os tisztaságú dezoxinukleotidokat és puffert egy 2× optimalizált reakciókoncentrátumban.
A Roche PCR Master tartalmazza a standard PCR elvégzéséhez szükséges összes reagenseket. Mindössze a templát DNS-t, a primereket és a szükséges mennyiségű vizet kell hozzáadni.
REDTaq® ReadyMix™ PCR reakciómix
Ez a keverék egyesíti a REDTaq® DNS-polimerázunk teljesítményét és előnyeit a ReadyMix™ PCR-reakciókeverék kényelmével. A REDTaq® ReadyMix™ egy használatra kész keverék Taq DNS-polimerázból, 99%-os tisztaságú dezoxinukleotidokból, reakciópufferből és inert vörös festékből álló 2X koncentrátumban.
High-Fidelity PCR Master Mixes
Roche High-fidelity PCR Master
Roche High-fidelity PCR Master<./p>
Válassza a kényelmes High-fidelity PCR Master-t, egy kétszeresen koncentrált, azonnal felhasználható keveréket, amely az Expand High Fidelity PCR rendszert PCR-minőségű dNTP-kkel, MgCl2-val és egy optimalizált reakciópufferrel kombinálja.
Millipore KOD Hot Start Master Mix
Ez egy használatra kész 2X keverék, amely KOD Hot Start DNS-polimerázt, két monoklonális antitestet, nagytisztaságú dezoxinukleotidokat és MgSO4-t tartalmazó reakciópuffert tartalmaz. Ez a keverék a kényelmes, nagy hűségű PCR-hez van optimalizálva.
RT-PCR mesterkeverékek
Roche Transcriptor High Fidelity cDNA Synthesis Kit az RNS reverz transzkripcióját más reverz transzkriptázokhoz képest nagyobb hűséggel tervezték. A kit a Transcriptor High Fidelity Reverse Transcriptase-t tartalmazza, amely egy rekombináns reverz transzkriptáz és egy kétlépéses RT-PCR-hez optimalizált proofreading-közvetítő enzim keveréke.
SYBR® Green Quantitative RT-qPCR Kit nagy érzékenységű módszert biztosít a génexpresszió mennyiségi elemzéséhez. A QRT-PCR ReadyMix™ kombinálja az M-MLV RT és a JumpStart Taq előnyeit egy kényelmes kész keverékben.
KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix™ reagens egy használatra kész, nagy érzékenységű mesterkeverék RNS templátok reverz transzkripciós kvantitatív PCR-hez (RT-qPCR), hibridizációs szondás detektáló vegyszerek, mint például TaqMan® 5'-hidrolizáló szondák segítségével valós idejű PCR-rendszereken (a készülékhez való megfelelő reagens kiválasztásához lásd a készülék kompatibilitási szakaszát).
MystiCq® microRNA cDNS szintézis keverék tartalmazza az összes olyan komponenst, amely az érett microRNS-ek qPCR-hez szükséges cDNS-templátokká történő átalakításához szükséges. Ez a kit külön poliadenilációs és reverz transzkripciós lépéseket tartalmaz, ami szükség esetén lehetővé teszi a protokoll optimalizálását.
Real Time qPCR mesterkeverékek
Szondás qPCR
Roche EagleTaq Universal Master Mix (ROX) egy használatra kész, 2× koncentrált PCR master mix, amely tartalmazza a kvantitatív, valós idejű PCR hidrolízis szondás reakciók elvégzéséhez szükséges összes reagens (kivéve a primereket, szondákat és a templátot). Speciális ROX referenciafestéket tartalmaz, ami alkalmassá teszi minden olyan valós idejű műszerhez, amelyen a kvantitatív elemzéshez ROX referenciafestékre van szükség.
SYBR® Green PCR
SYBR® green master mixek alkalmasak valós idejű PCR-hez. Aszimmetrikus cianin festéket alkalmaznak. Legnépszerűbb SYBR® zöld keverékünk a Roche's FastStart SYBR® Green. A FastStart SYBR® Green Master egy használatra kész reagenskeverék, amely leegyszerűsíti a qPCR és a kétlépéses qRT-PCR reakciók előkészítését a SYBR® Green I interkaláló festéket használva a DNS kimutatására és elemzésére.
KiCqStart® qPCR ReadyMix™ Reagensek
KiCqStart qPCR ReadyMix™ Reagensek
KiCqStartsup>® qPCR ReadyMix™ master mixek koncentrált formában, felhasználásra készen állnak rendelkezésre. Tartalmaznak puffert, stabilizátorokat és hot-start Taq-ot. Használja őket gyors vagy hagyományos ciklikus protokollokban bármelyik termikus cikleren. Válasszon a SYBR® zöld vagy szonda alapú keverékek közül.
A KiCqStart® SYBR® Green qPCR ReadyMix™ master mix kompatibilis a Bio-Rad, Cepheid, Eppendorf, Illumina, Corbett és Roche rendszerekkel. Az összetevők között szerepel egy 2× reakciópuffer, amely optimalizált koncentrációjú MgCl2, dNTP-k (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), KiCqStart® Taq DNS-polimeráz, SYBR® zöld festék és stabilizátorok.
Low ROX™ az ABI és Stratagene műszerekhez való Low ROX™ készülékkel működik.
LuminoCt™ qPCR reagensek
A rendkívül optimalizált ReadyMix™ kémián alapuló, LuminoCt™ qPCR reagensek felülmúlhatatlan vizsgálati sebességet biztosítanak a pontosság, precizitás és érzékenység feláldozása nélkül. És ami a legjobb, a LuminoCt™ reagensek zökkenőmentesen működnek együtt a legtöbb qPCR-műszerrel, így a reakciókörülmények optimalizálása a lehető legkevesebbre csökken. Gyakran a felhasználók egyszerűen kiválaszthatják a kitet, összeállíthatják az assay-t, és elkezdhetik. A lehető legjobb qPCR-adatok előállítása még soha nem volt ilyen gyors és egyszerű.
A LuminoCt™ SYBR® Green qPCR ReadyMix™ reagens úgy lett megtervezve, hogy felülmúlhatatlan vizsgálati sebességet biztosítson anélkül, hogy a pontosság, a precizitás vagy az érzékenység feláldozódna. A ReadyMix™ kémia kiterjedt tervezése és validálása gyakorlatilag kiküszöbölte az optimalizálás szükségességét, amikor a LuminoCt™ reagens megfelelően tervezett primerekkel együtt kerül alkalmazásra. A JumpStart™ Taq antitest ReadyMix™ reagensbe való beépítése megszünteti a polimeráz aktivitását környezeti hőmérsékleten anélkül, hogy a kémiailag módosított hot-start Taq-hoz kapcsolódó teljesítményproblémákat okozna.
A LuminoCt™ qPCR ReadyMix™ kitet a szonda alapú qPCR-vizsgálatok elvégzésére tervezték az általánosan elérhető valós idejű műszerplatformokon. A ReadyMix™ reagenshez referenciafesték hozzáadása szükséges (a készletben található), ha olyan valós idejű műszereken használják, amelyek a qPCR-vizsgálatok normalizálásához ROX passzív referenciafestéket igényelnek.
Referált Master Mix termékek