Merck
KezdőlapEpigenetikaGlobális DNS-metiláció kvantitatív meghatározása
Globális DNS-metiláció kvantitatív meghatározása
Savita Bagga
A genom metilációjának általános mértéke hasznos mérőszáma lehet a globális szabályozási változásoknak. E paraméter mérését általában az egyetlen bázisig történő teljes feltárást követően végzik, majd HPLC vagy tömegspektrofotometria segítségével elemzik.
Global DNA Modification Kit
A Global DNA Modification Kit (MDQ1), lehetővé teszi a kutatók számára a DNS-metiláció nyomon követését egy szendvics ELISA teszthez hasonló formátumban. Ez a formátum barátságosabb a biológiai kutatók számára, és a maga nemében az első a piacon.
Tulajdonságok és előnyök
  • ELISA-alapú formátum
  • br>         - Az eljárás négy könnyen követhető lépésben fejeződik be<
           - Minden reagens a csomagban, beleértve a metilált DNS kontrollt is
  • Gyorsan méri a DNS-metiláció változásait
           - A kimutatási határ 5 ng teljesen metilált DNS
             - A bemeneti DNS lehet akár 10-200 ng is
  • Teljes, rugalmas és gyors
            - Az eljárás teljes 3.5 óra
           - A 96 lyukú formátum lehetővé teszi az egyes minták vizsgálatát vagy a nagy áteresztőképességű tanulmányok elvégzését
  • br>
  • DNS-mintaforrások kibővített köre
            - Használható sejtekből, szövetekből, plazmából és más testfolyadékokból származó DNS-sel
MDQ1 Lépésenkénti jegyzőkönyv
1. ábra.A MDQ1 használatának lépésenkénti protokollja.
Két különbözőképpen metilált DNS-tétel összehasonlítása MDQ1-gyel
2. ábra.Két különbözőképpen metilált DNS-tétel összehasonlítása MDQ1 segítségével. Két tétel Sss I-vel kezelt DNS metilációs állapotát LC-MS segítségével mértük. A különböző mennyiségű DNS-t a MDQ1 kit segítségével is elemezték. Amint azt a grafikon mutatja, a metilációs állapotok közötti különbség könnyen kimutatható, és a keletkező jel arányos az eljárás során felhasznált DNS mennyiségével.
Az azacitadin hatása a CHO sejtek globális metilációjára
3. ábra.Azacitadin hatása a CHO-sejtek globális metilációjára. Azacitadint, egy ismert demetiláló szert közvetlenül a táptalajhoz adtuk. A sejteket 48 óra elteltével szedtük le. A DNS-t a GenElute&trade segítségével izoláltuk, és megmértük a globális metilációt. A kezelt és nem kezelt CHO sejtekből származó 40 ng DNS-t elemeztük.