GC Analysis of 2-Hydroxy-2-Trifluoromethyl Propionic Acid Methyl Ester Enantiomers on Astec® CHIRALDEX™ B-DP
Anyagok
analitikai oszlop
Termékszám
Leírás
Árazás
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX B-DP, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (78023AST)
oven
70 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
sample
peaks 1 & 2: 2-hydroxy-2-trifluoromethyl propionic acid methyl ester enantiomers