1.17103
MAS-100 VF®
Portable battery operated microbial air sampler
Szinonimák:
Microbial air monitoring systems, Portable air sampler
About This Item
Javasolt termékek
material
aluminum hardware
Ügynökség
EN 17141
ISO 14698-1
USP 797
termékcsalád
MAS-100®
Jellemzők
portable ( )
kiszerelés
pkg of 1 kit
gyártó/kereskedő neve
MAS-100 VF®
technika/technikák
active air sampling: suitable
H × diam.
179 mm × 109 mm
depth
148 mm , with handle
súly
1.92 kg (including perforated lid)
pórusméret
0.6 mm pore size
alkalmazás(ok)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
kompatibilitás
for use with 90 mm Petri dishes
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Általános leírás
Alkalmazás
Komponensek
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kapcsolódó termék
kiegészítő
Related Content
Detect microbial contamination gases in a few easy and automated steps. The MAS-100 Atmos® compressed gas sampler is simple and safe to use, and compliant with 21 CFR Part 11.