Pseudomonas médiumok és tesztek
Jvo Siegrist
Analytix Volume 2007 Article 5
A Pseudomonas fajok kimutatása, azonosítása, differenciálása és termesztése
A pseudomonas mozgékony (egy vagy több poláris flagella), rúd alakú, aerob Gram-negatív baktériumok. Szinte mindenhol megtalálhatóak: a talajban, a vízben, a növényekben és az állatokban. A legtöbb esetben nem patogének, és hasznosak lehetnek. Például a P. putida-t biosúrolószerként használják, hogy segítse a szennyezett levegőben és szennyvízben lévő különféle szerves vegyületek biológiai lebontását. A P. aeruginosa azonban hírhedt opportunista humán patogén, amely leggyakrabban az immunhiányos betegeket érinti. A P. maltophilia-val együtt a legtöbb emberi fertőzésért felelős. A patogén Pseudomonas az egész szervezetben megtalálható, leggyakrabban a húgyutakban, a légutakban, a vérben és a sebekben.
1. ábra.HiFluoro Pseudomonas Agar UV fényben
Rugalmas és opportunista, a Pseudomonas a táplálékforrások széles skáláját használja, még a nagyon egyszerű, szerves vegyületek nélküli táplálkozási környezetet is. Sokféle élőhelyen, kedvezőtlen körülmények között is hosszú ideig életképesek tudnak maradni. Széles körben elterjedtek, megtalálhatók vízben, sóoldatokban, használati tárgyakban, sőt kozmetikumokban, gyógyszerekben és fertőtlenítőszerekben, valamint számos természetes és mesterséges élelmiszerben is. A pszichrotróf (hidegtűrő) Pseudomonas fajok jelentős élelmiszerromlási problémát jelentenek a hűtött húsokban, halakban, kagylókban és tejtermékekben. Mivel a Pseudomonas a vízrendszerekben is jól fejlődik, az élelmiszer- és italiparban is szennyeződések forrása lehet.
Médiakövetelmények a Pseudomonas
A Pseudomonas általában nem igényes mikroorganizmusok. Nagyon egyszerű táptalajokon is képesek növekedni, mint például a Kind Agar, amely fehérjehidrolizátumot, magnézium-kloridot, kálium-szulfátot és agart tartalmaz. Az analitikai mikrobiológia a mikrobák egyedi biokémiáját használja fel az azonosításukhoz. A szelektív Pseudomonas táptalajok például cetrimidet, nalidixinsavat, cefaloridint, penicillin G-t, pimaricint, malachit zöldet és más gátlószereket használnak. A proteolitikus aktivitás, a lipolitikus aktivitás, a fluoreszcens pigmentképződés, a nitrát-hasznosítás, a glutamát-hasznosítás, a hemolitikus reakció és más biokémiai reakciók a médiumokban a Pseudomonas fajok azonosítására és megkülönböztetésére szolgálnak.
A Pseudomonas azonosítása>
Pseudomonas negatív Voges Proskauer-, indol- és metilvörös-tesztet, de pozitív kataláz-tesztet ad. Míg egyes fajok negatív reakciót mutatnak az oxidáz tesztben, a legtöbb faj, beleértve a P. fluorescens-t is, pozitív eredményt ad (2. ábra). Egy másik, a Pseudomonas hoz kapcsolódó jellemző a pioverdin (fluoreszcein, egy sziderofór), egy fluoreszkáló sárgászöld pigment kiválasztása vas-korlátozó körülmények között. Egyes Pseudomonas fajok további pigmenteket is termelhetnek, például piocianint (kék pigment, egy sziderofór) a P. aeruginosa, kinolobaktint (sárga, vas jelenlétében sötétzöld, sziderofór) a P. fluorescens, egy vöröses színű pigmentet, a pyorubrin-t és a pyomelanin-t (barna pigment). Vér agaron hemolitikus reakció figyelhető meg.
2a. ábra.Az oxidációs teszt negatív eredményt mutat, mivel a szín nem változik.
2b. ábra.Az oxidációs teszt pozitív eredményt mutat, ha a minta mélylila színűvé válik, és így azonosítja a P. fluorescens jelenlétét.
A Pseudomonas tudományos osztályozása |
---|
A metabolizmus a Pseudomonasban
A Pseudomonas a cukrokat energiaforrásként az Entner-Doudoroff-útvonal segítségével hasznosítja, amelynek végterméke a piruvát (disszimiláció). A reakció a glikolízisben és a pentóz-foszfát útvonalban használt enzimektől eltérő enzimkészletet használ. A fermentációs katabolizmus nem figyelhető meg a Pseudomonas-ban, de egyes fajok, mint a P. aeruginosa, P. stutzeri és P. denitrificans, oxigén helyett nitrátot használhatnak elektronakceptorként. A denitrifikációs útvonal használata esetén a növekedés anaerob körülmények között is bekövetkezhet.
Termékek a Pseudomonas azonosításához és differenciálásához>
Termékek széles skáláját kínáljuk a Pseudomonas kimutatásához, azonosításához, differenciálásához, megszámlálásához és tenyésztéséhez .i>Pseudomonas biokémiai jellemzőinek felhasználásával, beleértve a Gram-festő készletet, valamint sokféle szelektív táptalajt és diagnosztikai tesztet.
- Nem szelektív táptalajok
- Szelektív dúsító táptalajok & Biokémiai azonosító tápoldatoks
- Nem szelektív agarok tenyésztéshez, számbavételhez és izoláláshoz
- .Nem szelektív agarok differenciáláshoz
- Szelektív agarok kimutatáshoz és izoláláshoz
- Szelektív agarok differenciálási rendszerrel a differenciáláshoz, kimutatáshoz és izoláláshoz
- Diagnosztikai tesztek Pseudomonas