Összes fotó(2)
Key Documents
8.16017
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-Tryptophan
for synthesis
Szinonimák:
(S)-(-)-Tryptophan, Trp
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H12N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
204.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
EC index szám:
200-795-6
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
solid
hatékonyság
16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
290 °C (decomposition)
oldhatóság
10 g/L
térfogatsúly
400 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in water): -32.5 - -30.5 °
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1