1692516
USP
Trimethoprim Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4-Amino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin-2-ol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
trimethoprim
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[nH]1[c](ncc(c1N)Cc2cc(c(c(c2)OC)OC)OC)=O
InChI
1S/C14H17N3O4/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-16-14(18)17-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H3,15,16,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OYDLMYVTTNXWRD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)