Fontos dokumentumok
PHR2577
Sulfamethoxazole Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
3-Amino-5-methylisoxazole, 5-Methyl-3-isoxazolamine, NSC 159134
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1631533
API-család
sulfamethoxazole
Forma
solid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 100 mg
mp
59-61 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(N)no1
InChI
1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(5)6-7-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FKPXGNGUVSHWQQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3