Merck
1184118
USP
Diaveridine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
5-(3,4-Dimethoxybenzyl)-2,4-pyrimidinediamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H16N4O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
260.29
Beilstein:
258464
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
diaveridine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(Cc2cnc(N)nc2N)cc1OC
InChI
1S/C13H16N4O2/c1-18-10-4-3-8(6-11(10)19-2)5-9-7-16-13(15)17-12(9)14/h3-4,6-7H,5H2,1-2H3,(H4,14,15,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LDBTVAXGKYIFHO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Diaveridine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Sulfamethoxazole and Trimethoprim Oral Suspension
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2