1642019
USP
Sulindac Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
trans-Sulindac, (E)-5-Fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylsulfinyl)phenyl]methylene]-1H-indene-3-acetic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sulindac
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Fc1cc2c(cc1)\C(=C\c3ccc(cc3)[S](=O)C)\C(=C2CC(=O)O)C
InChI
1S/C20H17FO3S/c1-12-17(9-13-3-6-15(7-4-13)25(2)24)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MLKXDPUZXIRXEP-RQZCQDPDSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also, for use with USP monographs such as:
- Sulindac Tablets
- Sulindac
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)