PHR3603
Trimethoprim Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
4-Amino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin-2-ol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1692516
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
SMILES string
[nH]1[c](ncc(c1N)Cc2cc(c(c(c2)OC)OC)OC)=O
InChI
1S/C14H17N3O4/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-16-14(18)17-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H3,15,16,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OYDLMYVTTNXWRD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)