PHR2635
Monostearyl Maleate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
Mono-Stearyl maleate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1446804
leírás
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-család
monostearyl maleate
kiszerelés
pkg of 500 mg
mp
79-81 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C22H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-26-22(25)19-18-21(23)24/h18-19H,2-17,20H2,1H3,(H,23,24)/b19-18-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHQJUHSHQGQVTM-HNENSFHCSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3