Fontos dokumentumok
1163253
USP
Dapagliflozin propanediol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Dapagliflozin propanediol monohydrate, (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucitol (S)-propane-1,2-diol (1:1) monohydrate, (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(3-(4-Ethoxybenzyl)-4-chlorophenyl)-6-hydroxymethyl-tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol propanediol monohydrate, BMS 512148 propanediol hydrate, BMS-512148 propanediol hydrate, Dapagliflozin (S)-propylene glycol monohydrate, Dapagliflozin propanediol hydrate
About This Item
Javasolt termékek
API-család
dapagliflozin
kiszerelés
pkg of 100 mg
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C21H25ClO6.C3H8O2.H2O/c1-2-27-15-6-3-12(4-7-15)9-14-10-13(5-8-16(14)22)21-20(26)19(25)18(24)17(11-23)28-21;1-3(5)2-4;/h3-8,10,17-21,23-26H,2,9,11H2,1H3;3-5H,2H2,1H3;1H2/t17-,18-,19+,20-,21+;3-;/m10./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GOADIQFWSVMMRJ-UPGAGZFNSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3