Fontos dokumentumok
1604847
USP
Rivastigmine tartrate R-isomer
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(R)-Rivastigmine tartrate, (R)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl ethylmethylcarbamate hydrogen tartrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H22N2O2 · C4H6O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
400.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
rivastigmine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N([C@H](C)c1cc(ccc1)OC(=O)N(CC)C)(C)C
InChI
1S/C14H22N2O2/c1-6-16(5)14(17)18-13-9-7-8-12(10-13)11(2)15(3)4/h7-11H,6H2,1-5H3/t11-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSVMFMHYUFZWBK-LLVKDONJSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Rivastigmine tartrate R-isomer USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Rivastigmine
  • Rivastigmine Tartrate
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)