PHR2030
Rivastigmine Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
(RS)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl dimethylcarbamate hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
grade
certified reference material
Ügynökség
traceable to USP 1604870
API-család
rivastigmine
Forma
liquid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 30 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(C(C)c1cc(ccc1)OC(=O)N(C)C)(C)C
InChI
1S/C13H20N2O2/c1-10(14(2)3)11-7-6-8-12(9-11)17-13(16)15(4)5/h6-10H,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AIHREYCBCYOMLZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3