PHR2031
Rivastigmine Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
(S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1604811
API-család
rivastigmine
Forma
liquid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 30 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](C)c1cc(ccc1)O)(C)C
InChI
1S/C10H15NO/c1-8(11(2)3)9-5-4-6-10(12)7-9/h4-8,12H,1-3H3/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GQZXRLWUYONVCP-QMMMGPOBSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)