Fontos dokumentumok
1604961
USP
Rivastigmine Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
3-Vinylphenyl ethyl(methyl)carbamate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H15NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
205.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
rivastigmine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(CC)(C)C(=O)Oc1cc(ccc1)C=C
InChI
1S/C12H15NO2/c1-4-10-7-6-8-11(9-10)15-12(14)13(3)5-2/h4,6-9H,1,5H2,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NARZULAZYYDYNA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Rivastigmine Related Compound F USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)