Fontos dokumentumok
T4580
Tiludronate disodium salt hydrate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
Skelid, Tiludronic acid disodium, [[(4-Chlorophenyl)thio]methylene]bisphosphonic acid disodium salt hydrate
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: >10 mg/mL, clear
kezdeményező
Sanofi Aventis
SMILES string
O.[Na+].[Na+].OP([O-])(=O)C(Sc1ccc(Cl)cc1)P(O)([O-])=O
InChI
1S/C7H9ClO6P2S.2Na.H2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)17-7(15(9,10)11)16(12,13)14;;;/h1-4,7H,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SZVJRJRMQCKFON-UHFFFAOYSA-L
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3