Fontos dokumentumok
P5248
Etidronate disodium hydrate
≥97% (NMR), solid
Szinonimák:
Dihydrogen (1-hydroxyethylidene)bisphosphonate disodium hydrate
Teszt
≥97% (NMR)
Forma
solid
szín
white
mp
>300 °C
oldhatóság
H2O: ≥10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].CC(O)(P(O)([O-])=O)P(O)([O-])=O
InChI
1S/C2H8O7P2.2Na/c1-2(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;/h3H,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWBBVOVXJZATQQ-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)