SML0650
Risedronate sodium
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
P,P′-[1-Hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis-phosphonic acid sodium, Sodium risedronate, [1-Hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis[phosphonic acid] monosodium salt
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
room temp
InChI
1S/C7H11NO7P2.Na/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5,9H,4H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DRFDPXKCEWYIAW-UHFFFAOYSA-M
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3