Merck
PHL89539
trans-Resveratrol
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Resveratrol, 3,4′,5-Trihydroxy-trans-stilbene, 5-[(1E)-2-(4-Hydroxyphenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H12O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
228.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Alkalmazás
Selective inhibitor of COX−1.
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>392.0 °F - closed cup - (External MSDS)
Lobbanási pont (C)
> 200.0 °C - closed cup - (External MSDS)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)