Fontos dokumentumok
1601340
USP
Residual Solvent Class 2 - Acetonitrile
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Acetonitrile solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gyártó/kereskedő neve
USP
sűrűség
0.782 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup