Fontos dokumentumok
1012699
USP
Alcohol Determination - Acetonitrile
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Acetonitrile solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gyártó/kereskedő neve
USP
sűrűség
0.782 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Aztreonam
- Dexamethasone Sodium Phosphate
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)