Fontos dokumentumok
1598042
USP
Rabeprazole Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Mercaptobenzimidazole, 1,3-Dihydro-2H-benzimidazole-2-thione, 2-Benzimidazolethiol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
rabeprazole
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
300-304 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
S=C1Nc2ccccc2N1
InChI
1S/C7H6N2S/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H2,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YHMYGUUIMTVXNW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
>752.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 400 °C - closed cup