PHR3124
Rabeprazole Related Compound E
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
2-{{[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridyl]methyl}thio}-1H-benzimidazole, Rabeprazole thioether
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1598064
API-család
rabeprazole
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
InChI
1S/C18H21N3O2S/c1-13-16(19-9-8-17(13)23-11-5-10-22-2)12-24-18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BSXAHDOWMOSVAP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3