1598031
USP
Rabeprazole Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Rabeprazole N-oxide, 2-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-1-oxypyridin-2-yl]methylsulfinyl]-1H-benzimidazole
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
rabeprazole
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C18H21N3O4S/c1-13-16(21(22)9-8-17(13)25-11-5-10-24-2)12-26(23)18-19-14-6-3-4-7-15(14)20-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZOEQFVVMBAVTRU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3