Merck
Y0001778
Rabeprazole for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Rabeprazole sodium, 2-([4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methylsulfinyl)-1H-benzo[d]imidazole, Pariprazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H20N3O3S · Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
381.42
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
rabeprazole
gyártó/kereskedő neve
EDQM
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].COCCCOc1ccnc(CS(=O)c2nc3ccccc3[n-]2)c1C
InChI
1S/C18H20N3O3S.Na/c1-13-16(19-9-8-17(13)24-11-5-10-23-2)12-25(22)18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18;/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KRCQSTCYZUOBHN-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Rabeprazole for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Rabeprazole sodium is gastric proton pump inhibitor. It suppresses the production of acid in the stomach by inhibiting the gastric H+/K+ATPase (hydrogen-potassium adenosine triphosphatase) at the secretory surface of the gastric parietal cell. Rabeprazole sodium has been used clinically to treat acid-reflux disorders (GERD), peptic ulcer disease, H. pylori eradication, and prevent gastroinetestinal bleeds associated with NSAID use.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)