PHR3125
Rabeprazole Related Compound F
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
2-{[(4-Chloro-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl}-1H-benzimidazole
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1598075
API-család
rabeprazole
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 30 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(Cc3nccc(c3C)Cl)c1[nH]c2c(n1)cccc2
InChI
1S/C14H12ClN3OS/c1-9-10(15)6-7-16-13(9)8-20(19)14-17-11-4-2-3-5-12(11)18-14/h2-7H,8H2,1H3,(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RAPCQINSRSZSKF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3