1598020
USP
Rabeprazole Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1-(1H-Benzimidazol-2-yl)-3-methyl-4-oxo-1,4-dihydropyridine-2-carboxylic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
rabeprazole
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[n]3(c(c([c](cc3)=O)C)C(=O)O)c1[nH]c2c(n1)cccc2
InChI
1S/C14H11N3O3/c1-8-11(18)6-7-17(12(8)13(19)20)14-15-9-4-2-3-5-10(9)16-14/h2-7H,1H3,(H,15,16)(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CBHQVBYUZFZICT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)