Fontos dokumentumok
Y0001806
Pregabalin impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(4S)-4-(2-Methylpropyl)pyrrolidin-2-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H15NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
141.21
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
pregabalin
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N1C[C@H](CC1=O)CC(C)C
InChI
1S/C8H15NO/c1-6(2)3-7-4-8(10)9-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)/t7-/m0/s1
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazardCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)