Merck
BP1264
Pregabalin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
Pregabalin, (S)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, CI-1008, PD-144723
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H17NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
159.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
pregabalin
Forma
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(C[C@@H](CN)CC(C)C)=O
InChI
1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)/t7-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AYXYPKUFHZROOJ-ZETCQYMHSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Pregabalin BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Pregabalin Oral Solution
  • Pregabalin Capsules
  • Biokémiai/fiziológiai hatások
    Pregabalin is a lipophilic GABA analog/ligand at α2δ subunit of voltage-dependent Ca2+ channels. Pregabalin is an anticonvulsant, anxiolytic analgesic used to treat peripheral neuropathic pain and fibromyalgia.
    Kiszerelés
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Piktogramok
    Health hazardExclamation mark
    Figyelmeztetés
    Warning
    Figyelmeztető mondatok
    Veszélyességi osztályok
    Repr. 2 - STOT SE 3
    Célzott szervek
    Central nervous system
    Tárolási osztály kódja
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 1
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)