Merck
442842
Supelco
Benzophenone
analytical standard
Szinonimák:
Diphenyl ketone, Diphenylmethanone, NSC 8077
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)2CO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
182.22
Beilstein:
1238185
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 108 °C)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 500 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
305 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Ar(24208)
Általános leírás
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
280.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Masayuki Kyomoto et al.
Biomaterials, 34(32), 7829-7839 (2013-07-31)
We investigated the production of free radicals on a poly(ether-ether-ketone) (PEEK) substrate under ultraviolet (UV) irradiation. The amount of the ketyl radicals produced from the benzophenone (BP) units in the PEEK molecular structure initially increased rapidly and then became almost
Young-Jin Kim et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(42), 10537-10541 (2012-09-20)
Caught in a web: Photo-cross-linkable temperature-responsive polymer-based nanofiber webs have been synthesized that have the ability to capture, encapsulate, and release cells by dynamically transforming the fibrous structure into hydrogel-like structures by wrapping, swelling, and deswelling processes in response to
Ashna A Khan et al.
Organic & biomolecular chemistry, 11(6), 881-885 (2012-12-22)
Trehalose dimycolates (TDMs) are the most abundant glycolipids found in the cell wall of Mycobacterium tuberculosis (M. tb). TDMs play an important role in the pathogenesis of M. tb yet the only known receptor for TDM is the macrophage inducible
Tao Zhang et al.
The Science of the total environment, 461-462, 49-55 (2013-05-29)
Limited information exists on the exposure of benzophenone (BP)-type UV filters (i.e., sunscreen compounds) in children, adults, and pregnant women in China. In this study, we determined the concentrations of five BP derivatives, BP-1, BP-2, BP-3, BP-8, and 4OH-BP in
L L Barnkob et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 30(2), 395-402 (2012-11-17)
The aim of this study was to investigate the effect of relative humidity on the migration of benzophenone from paperboard into the food simulant Tenax®. Kinetic migration investigations were carried out with three relative humidities in the interval between 39%