Fontos dokumentumok
71478
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide
for chiral derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Szinonimák:
FDAA, Marfey’s reagent
About This Item
Javasolt termékek
grade
for chiral derivatization
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
≥99.0%
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +56±2°, c = 1% in acetone
optikai tisztaság
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
minőség
LiChropur™
technika/technikák
HPLC: suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
InChI
1S/C9H9FN4O5/c1-4(9(11)15)12-6-2-5(10)7(13(16)17)3-8(6)14(18)19/h2-4,12H,1H3,(H2,11,15)/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NEPLBHLFDJOJGP-BYPYZUCNSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?