Fontos dokumentumok
T1019
(±)-Thiopental
Szinonimák:
5-Ethyl-5-(1-methylbutyl)-2-thiobarbituric acid, Pentothal
About This Item
Javasolt termékek
gyógyszerellenőrzés
USDEA Schedule III; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Minőségi szint
oldhatóság
ethanol: complete 50 mg/mL
kezdeményező
Abbott
SMILES string
CCCC(C)C1(CC)C(=O)NC(=S)NC1=O
InChI
1S/C11H18N2O2S/c1-4-6-7(3)11(5-2)8(14)12-10(16)13-9(11)15/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IUJDSEJGGMCXSG-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)