Y0001617
Ketotifen for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Ketotifen fumarate salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ketotifen
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CN1CCC(\CC1)=C2/c3ccccc3CC(=O)c4sccc24
InChI
1S/C19H19NOS.C4H4O4/c1-20-9-6-13(7-10-20)18-15-5-3-2-4-14(15)12-17(21)19-16(18)8-11-22-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-5,8,11H,6-7,9-10,12H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNQQEYBLVYAWNX-WLHGVMLRSA-N
Géninformáció
human ... HRH1(3269)
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)