Fontos dokumentumok
BP787
Colecalciferol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
Cholecalciferol, (+)-Vitamin D3, 7-Dehydrocholesterol activated, Activated 7-dehydrocholesterol, Calciol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
colecalciferol
form
crystalline
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
szín
white
mp
83-86 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Géninformáció
human ... VDR(7421)
Általános leírás
Colecalciferol is a fat soluble vitamin, which participates in the calcium and phosphate metabolism. It is sourced either through the diet or by exposing skin to ultraviolet rays. Oral administration of vitamin D3 is readily absorbed and is stored in adipose tissue.
Alkalmazás
Also used in monographs such as:
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)