1111103
USP
Chlorhexidine acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Chlorhexidine diacetate salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
chlorhexidine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C22H30Cl2N10.2C2H4O2/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18;2*1-2(3)4/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34);2*1H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WDRFFJWBUDTUCA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Chlorhexidine Acetate Topical Solution
- Chlorhexidine Gluconate Oral Rinse
- Chlorhexidine Gluconate Solution
- Chlorhexidine Gluconate Topical Gel
- Chlorhexidine Gluconate Topical Solution
- Chlorhexidine Hydrochloride
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
Célzott szervek
Liver,Teeth
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3