Fontos dokumentumok
1548407
USP
Potassium sorbate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Potassium 2,4-hexadienoate, Sorbic acid potassium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
potassium sorbate
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[K+].C\C=C\C=C\C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- Budesonide Nasal Spray
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)