Merck
47848
Supelco
Potassium Sorbate
analytical standard
Szinonimák:
Sorbic acid potassium salt, 2,4-Hexadienoic acid potassium salt
Méret kiválasztása
1000 MG
17 300,00 Ft
17 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1000 MG
17 300,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H7KO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.22
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164500
PubChem Substance ID:
E szám:
E202
17 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
analytical standard
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1000 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
antibiotikus hatásspektrum
fungi
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[K+].C\C=C\C=C\C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Általános leírás
Potassium sorbate is a food additive, used for the prevention of food spoilage originating from bacteria, molds or yeasts.[1][2] It exists in a variety of products such as pharmaceuticals, cosmetics and employed for preserving processed foods including fruit juices, soda, soy sauce, ketchup, etc.[1]
Potassium sorbate is a preservative[3], commonly used in a variety of food and beverages.[4] It is a food antimicrobial agent[5], which can act effectively along a wide pH range to inhibit the growth of yeast, molds and some bacteria.[4]
Alkalmazás
Potassium sorbate may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in food, beverages[1] and soft drinks[2] using chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Inhibition effect of food preservatives on endoproteinases
Esimbekova.NE, et al.
Food Chemistry, 235, 294-297 (2017)
Development of reverse-phase high-performance liquid chromatography method for simultaneous determination of sodium benzoate and potassium sorbate in beverages
Pentanovska-Ilievska B, et al.
Acta Chromatographica , 29, 345-358 (2017)
A novel RP-HPLC method for simultaneous determination of potassium sorbate and sodium benzoate in soft drinks using C18-bonded monolithic silica column
Can ON, et al.
Journal of Separation Science, 34(16-17), 2214-2222 (2011)
Ahmet C Gören et al.
Food chemistry, 175, 273-279 (2015-01-13)
High Performance Liquid Chromatography LC-UV and LC-MS/MS methods were developed and validated for quantitative analyses of sodium benzoate and potassium sorbate in foods and beverages. HPLC-UV and LC-MS/MS methods were compared for quantitative analyses of sodium benzoate and potassium sorbate
Control of citrus postharvest green mold and sour rot by potassium sorbate combined with heat and fungicides
Smilanick.LJ, et al.
Postharvest biology and technology, 47, 226-238 (2008)