Merck
1.05118
SAFC
Potassium sorbate
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, NF, FCC, E 202
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Potassium sorbate, Sorbic acid potassium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H7KO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
E szám:
E202
EC index szám:
246-376-1
Ügynökség
BP
ChP
NF
Ph. Eur.
Minőségi szint
szab. megfelelőség
FCC
gőznyomás
<1 Pa ( 20 °C)
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
form
powder
solid
öngyulladási hőmérséklet
>150 °C
pH
8-11 (20 °C, 1400 g/L in H2O)
mp
>205 °C (decomposition)
oldhatóság
1.95-543 g/L
sűrűség
1.36 g/cm3 at 23.5 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Potassium sorbate is commonly used as a preservative in pharmaceutical formulations and cosmetics. It is also used as additive for the preservation of food.
Egyéb megjegyzések
This product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations. For antimicrobial applications under other legislations please check respective (local) laws.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.