Fontos dokumentumok
109169
Sodium benzoate
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
Benzoic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble(lit.)
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Sodium benzoate serves as a catalyst in the Knoevenagel condensation reaction to synthesize carbon carbon bond formation.
Alkalmazás
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)