Fontos dokumentumok
S0600000
Silicone oil
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
>1 (vs air)
gőznyomás
<5 mmHg ( 25 °C)
5 mmHg ( 20 °C)
API-család
silicone oil
gyártó/kereskedő neve
EDQM
törésmutató
n20/D 1.403 (lit.)
bp
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
214.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
101.1 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)