1612652
USP
Simethicone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
α-(Trimethylsilyl)-ω-methylpoly[oxy(dimethylsilylene)] mixture with silicon dioxide, Antifoam A, Antifoam AF
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
simethicone
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[Si](O[Si](C)(C)C)(OC)(C)C.[Si](=O)=O
InChI
1S/C6H18O2Si2.O2Si/c1-7-10(5,6)8-9(2,3)4;1-3-2/h1-6H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AMTWCFIAVKBGOD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Simethicone comprises a combination of linear siloxane polymers that are fully methylated and consist of repeating units represented by the formula [–(CH3)2SiO–]n. The polymer is further stabilized using trimethylsiloxy end-blocking units denoted by the formula [(CH3)3SiO–], along with silicon dioxide.
Alkalmazás
Also used to prepare standard solutions for impurity analysis in Simethicone using the IR technique according to the United States Pharmacopeia (USP) monograph.
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)