Fontos dokumentumok
1510845
USP
Pergolide mesylate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Pergolide mesylate salt, 8β-[(Methylthio)methyl]-6-propylergoline methanesulfonate salt, Pergolide methanesulfonate salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
pergolide
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CS(O)(=O)=O.[H][C@@]12Cc3c[nH]c4cccc(c34)[C@@]1([H])C[C@@H](CSC)CN2CCC
InChI
1S/C19H26N2S.CH4O3S/c1-3-7-21-11-13(12-22-2)8-16-15-5-4-6-17-19(15)14(10-20-17)9-18(16)21;1-5(2,3)4/h4-6,10,13,16,18,20H,3,7-9,11-12H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/t13-,16-,18-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UWCVGPLTGZWHGS-ZORIOUSZSA-N
Géninformáció
human ... DRD1(1812) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , DRD5(1816)
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Pergolide Compounded Oral Suspension, Veterinary
- Pergolide Mesylate
- Pergolide Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)